Läs mer
Invitrogen™ mCherry Polyclonal Antibody
Chicken Polyclonal Antibody
5350.00 SEK - 18500.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | mCherry |
|---|---|
| Koncentration | Conc. Not Determined |
| Innehåll och lagring | 4°C |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Klassificering | Polyclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17816777
|
Invitrogen™
PA5143542 |
500 μL |
18500.00 SEK
500µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
17876837
![]() |
Invitrogen™
PA5143576 |
100 μL |
5350.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
mCherry Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)
MCherry is a fluorophore (a fluorescent molecule) used in biotechnology as a tracer to follow the flow of fluids, as a marker when tagged to molecules and cells components. mCherry is a monomeric fluorescent construct which absorbs at 587 nm and emits at 610 nm. It is resistant to photobleaching and is stable. It matures quickly, with a t 0. 5 of 15 minutes, allowing it to be visualized soon after translation.Specifikationer
| mCherry | |
| 4°C | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| IgY | |
| Chemical | |
| mCherry | |
| Primary |
| Conc. Not Determined | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Chicken | |
| RUO | |
| PBS with 0.02% sodium azide | |
| Full length recombinant protein expressed in and purified from E. coli. | |
| Antibody |