Läs mer
Invitrogen™ Mus MCP-1/CCL2 obelagd ELISA Utrustning
ELISA
5360.00 SEK - 7680.00 SEK
Specifikationer
Tillträdesnummer | P10148 |
---|---|
Analysintervall | 15 till 2 000 pg/ml |
Analyskänslighet | 15 pg/mL |
Konjugera | HRP |
Produkttyp | ELISA |
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
15591137
|
Invitrogen™
88-7391-88 |
10 x 96 tester |
5360.00 SEK
Paket med 10 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
12740170
|
Invitrogen™
88-7391-77 |
20 x 96 tester |
7680.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
Mus Monocyte Chemoattractant Protein-1/CCL2 (MCP-1) obelagd ELISA Kitet innehåller förmatchade antikroppspar och reagenser för att utföra kvantitativa enzymkopplade immunosorbentanalyser (ELISA ) för att detektera och kvantifiera proteinnivåer av mus-MCP-1. Tvättbuffert och stopplösning behövs för att slutföra ELISA reaktion och säljs separat. Principen för metoden ELISA är utformade för att mäta mängden av det mål som binds mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp beläggs på botten av brunnarna på en mikroplatta, vilket är en process över natten. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. En sandwich bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet.
Denna gen är en av flera cytokingener som är samlade på q-armen av kromosom 17. Cytokiner är en familj av utsöndrade proteiner involverade i immunreglerande och inflammatoriska processer. Proteinet som kodas av denna gen är strukturellt relaterat till CXC-underfamiljen av cytokiner. Medlemmar av denna underfamilj kännetecknas av två cysteiner separerade av en enda aminosyra. Detta cytokin uppvisar kemotaktisk aktivitet för monocyter och basofiler men inte för neutrofiler eller eosinofiler. Det har varit inblandat i patogenesen av sjukdomar som kännetecknas av monocytiska infiltrat, såsom psoriasis, reumatoid artrit och ateroskleros. Det binder till kemokinreceptorerna CCR2 och CCR4.Specifikationer
P10148 | |
15 pg/mL | |
ELISA | |
Mus | |
Kolorimetrisk mikroplattläsare | |
AI553453,CCP-1/C11,CCP1,Ctla-1,Ctla1,GZB | |
HRP | |
Plasma 100μ L, Serum 100μ L, Supernatant 100μ L | |
Monocyt kemotaktisk protein 1 | |
1 tim 45 min |
15 till 2 000 pg/ml | |
HRP | |
Plasma, Serum, Supernatant | |
ELISA | |
20296 | |
Capture Antibody: Förtitrerad, Renad antikropp, Detektionsantikropp: Förtitrerad, Biotinkonjugerad antikropp, Standard: Rekombinant protein för generering av standardkurvor och kalibrering av prover, 10X Coating Buffer: Buffert för plätering av Capture Antibody, 5X ELISA/ELISPOT-spädningsmedel: Buffert för blockering och spädning av detektionsantikroppen och enzymet, Enzym: Förtitrerad Avidin-HRP, Substrat: 1X TMB-lösning, Analyscertifikat: Lotspecifika instruktioner för spädning av antikroppar och standarder, 96-brunnars platta: 96-brunnars platta med hög affinitet (ingår med produktkatalognummer som slutar på suffixen -22, -76, -86) | |
RUO | |
2 °C till 8 °C | |
CCL2 (MCP-1) | |
24 timmar 30 minuter |