Läs mer
ME2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Proteintech 67457-1-IG-150UL
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 30235148
  • 4562.45 SEK / 150µL
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The ME2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ME2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ME2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.
Specifikationer
Specifikationer
ME2
Monoclonal
900 μg/mL
Mouse
Protein A purification
RUO
4200
Store at -20°C.
Monoclonal Antibody
IgG2a
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
6E6E2
Unconjugated
Recombinant Protein
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
54 kDa, 65 kDa
Liquid
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer