Läs mer
ME2 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1613.55 SEK - 4562.45 SEK
Specifikationer
| Antigen | ME2 |
|---|---|
| Klona | 6E6E2 |
| Koncentration | 900 μg/mL |
| Användningsområden | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30234209
|
Proteintech
67457-1-IG-20UL |
20 μL |
1613.55 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30235148
|
Proteintech
67457-1-IG-150UL |
150 μL |
4562.45 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The ME2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human ME2. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The ME2 antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, ELISA analysis.Specifikationer
| ME2 | |
| 900 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 4200 | |
| IgG2a | |
| Protein A purification | |
| Monoclonal Antibody |
| 6E6E2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. |