Läs mer
WTW™ Mätflaska
Produktkod. 10243391
Change view
Volym (metrisk):
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
10243391 250 mL Varje
1 options
Produktkod. 10243391 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 209106
Beräknad leverans: 28-01-2027
WTW erbjuder ett brett utbud av mätflaskor och mätkärl med adaptrar för att mäta BSB, markandning, nedbrytbarhet enligt OECD 301F, fermenteringstester, biogas och mycket mer. De har alla testats i sina respektive applikationer och stöder därför noggranna mätningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 250 mL
För användning med (utrustning) Respirometri