Läs mer
Macherey-Nagel™ Med-Test Combi 10™ VET, Refill Pack
Produktkod. 10068444 Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Change view
Kvantitet:
100 remsor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10068444 100 remsor Varje
1 options
Produktkod. 10068444 Leverantör Macherey-Nagel™ Leverantörsnummer 930870
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    456.00 SEK
    421.43 SEK / Paket med 1
    Save 34.57 SEK
    7% Av
I lager
Pålitlig urinanalys för ditt husdjur vid vårdplatsen.
  • Användningen av urintestremsor är erkänt som en modern screeningmetod i medicinsk praxis.
  • Inom några minuter kan hälsostatus erhållas.
  • Förenklar beslutet om ytterligare diagnostisk och terapeutisk åtgärd.
Specifikationer
Formatera Urintestremsa
Typ Urinanalystest: Glukos, ketoner, protein, blod, leukocyter, nitrit, specifik vikt, pH, bilirubin och urobilinogen
Förpackningstyp Refill Pack
Kvantitet 100 remsor