Beskrivning
- Fisherbrand Mediaflaskor – Dessa flaskor är konstruerade för att erbjuda en heltäckande lösning för lagring av medier, biologiska buffertar och olika reagenser
- Dessa flaskor är designade för att vara läckagesäkra, krosssäkra och fryssäkra, vilket gör dem idealiska för förvaring och transport av värdefulla prover
- Fisherbrand Mediaflaskor är det perfekta valet för en pålitlig och bekväm förvaringslösning som möter moderna laboratoriers krävande krav
- Fisherbrands mediaflaskor är den perfekta kombinationen av hållbarhet, säkerhet och mångsidighet
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 0,264 gal. |
| Färg | Klart |
| Material | PET |
| Sterilitet | Sterila |
| Förslutning ingår | Ja |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Graderad | Ja |
| Mun | Gängad |
| Form | Fyrkantig |
| Visa mer |