Läs mer
Fisherbrand™ Mediaflaska PET med kork
Produktkod. 30690125 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30690125 250 mL
30690123 1000 mL
30690122 125 mL
30690124 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 30690125
Stöd din forskning inom hälsovetenskap
Använd kampanjkoden 28030
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av hög kvalitet PET och den ultimata lagringslösningen för medier, biologiska buffertar och ett brett utbud av reagenser
  • Fisherbrand Mediaflaskor – Dessa flaskor är konstruerade för att erbjuda en heltäckande lösning för lagring av medier, biologiska buffertar och olika reagenser
  • Dessa flaskor är designade för att vara läckagesäkra, krosssäkra och fryssäkra, vilket gör dem idealiska för förvaring och transport av värdefulla prover
  • Fisherbrand Mediaflaskor är det perfekta valet för en pålitlig och bekväm förvaringslösning som möter moderna laboratoriers krävande krav
  • Fisherbrands mediaflaskor är den perfekta kombinationen av hållbarhet, säkerhet och mångsidighet
Spezifikation
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Färg Klart
Material PET
Sterilitet Sterila
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Mun Gängad
Lämplig för ändamålet Sterila
Stängningsmaterial HDPE
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (engelska) 0,066 gal.
Form Fyrkantig
Disponibel För engångsbruk
Produkttyp Media Bottle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.