Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab-flaska, icke-graduerad, utan kapsyl
Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Kvantitet:
24 EA
48 EA
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
Beskrivning
- Tillverkad av borosilikatglas som ger bästa kemiska resistens
- Klar borosilikatglasflaska
- Special hällläppen underlättar hällningen
- Förpackad i partitionerad kartong för att förhindra repor på flaskor
- Svart fenolskruvlock kan köpas separat
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Borosilikatglas (typ I) |
| Kvantitet | 48 EA |
| Halsfinish | 33-340 |
| Produkttyp | Medieflaska |
| Stängningsstorlek | 33-340 mm |
| Förslutningstyp | Ingen stängning |