Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab-flaska, icke-graduerad, PE lock/liner
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Tillverkad av bärnstensfärgat borosilikatglas som ger bästa kemiska resistens
- Klar borosilikatglasflaska
- Special hällläppen underlättar hällningen
- Förpackad i partitionerad kartong för att förhindra repor på flaskor
- Svart fenolpolyetenfodrad mössa
- Etikett för farlig kommunikation som medföljer varje flaskfodral tillåter innehålls-ID och säkerhetsmeddelande
- Säkert försegling som medföljer varje flaskfodral håller flaskan förseglad vilket skyddar innehållet från oavsiktlig missbruk
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Färg | Klart |
| Material | Borosilikatglas (typ I) |
| Kvantitet | 48 EA |
| Stängningsfärg | Svart |
| Halsfinish | 33-340 |
| Produkttyp | Medieflaska |
| Förslutningsfoder | Polyeten |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Stängningsstorlek | 33-340 mm |