Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Media Lab-flaska, icke-graduerad, PE lock/liner
Produktkod. p-7111657 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Kvantitet:
24 EA
48 EA
Förpackningsstorlek:
Paket med 24
Paket med 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kvantitet unitSize
12412511 125 mL 48 EA Paket med 48
12422511 250 mL 48 EA Paket med 48
12432511 500 mL 24 EA Paket med 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12412511 Leverantör DWK Life Sciences Leverantörsnummer 219495
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Klar typ I borosilikatglasflaska utan gradering.
  • Tillverkad av bärnstensfärgat borosilikatglas som ger bästa kemiska resistens
  • Klar borosilikatglasflaska
  • Special hällläppen underlättar hällningen
  • Förpackad i partitionerad kartong för att förhindra repor på flaskor
  • Svart fenolpolyetenfodrad mössa
  • Etikett för farlig kommunikation som medföljer varje flaskfodral tillåter innehålls-ID och säkerhetsmeddelande
  • Säkert försegling som medföljer varje flaskfodral håller flaskan förseglad vilket skyddar innehållet från oavsiktlig missbruk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Färg Klart
Material Borosilikatglas (typ I)
Kvantitet 48 EA
Stängningsfärg Svart
Halsfinish 33-340
Produkttyp Medieflaska
Förslutningsfoder Polyeten
Stängningsmaterial Fenol
Stängningsstorlek 33-340 mm