Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsflaskor i medium form
Diameter (metrisk):
30 mm
38 mm
48 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Utbytbar NS-propp, inskriptionsetikett |
| Kvantitet | 6 förpackning |
| Stopparnummer | NS 34/12 |
| Produktlinje | Flaska |
| Produkttyp | Vägningsflaska |
| Diameter (metrisk) | 30 mm |