Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Vägningsflaskor i medium form
Produktkod. 11798104
Change view
Diameter (metrisk):
30 mm
38 mm
48 mm
75 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11798104 48 mm Paket med 6
11788104 30 mm Paket med 6
10030181 38 mm Paket med 6
11886164 75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11798104 Leverantör Lenz Laborglasinstrumente™ Leverantörsnummer 05565550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2470.00 SEK
    2079.43 SEK / Paket med 6
    Save 390.57 SEK
    15% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Inkluderar Utbytbar NS-propp, inskriptionsetikett
Kvantitet 6 förpackning
Stopparnummer NS 50/12
Produktlinje Flaska
Diameter (metrisk) 48 mm
Produkttyp Vägningsflaska