missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
MEIS1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
5655.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | MEIS1 |
|---|---|
| Användningsområden | Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Värd art | Rabbit |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18220841
|
Novus Biologicals
NBP2-54930 |
100 μL |
5655.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
MEIS1 Polyclonal specifically detects MEIS1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.Specifikationer
| MEIS1 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Human | |
| homeobox protein Meis1, leukemogenic homolog protein, Meis homeobox 1, MGC43380, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog, myeloid ecotropic viral integration site 1 homolog (mouse) | |
| MEIS1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified |
| Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| 4211 | |
| This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:GPPLHSHQYPHTAHTNAMAPSMGSSVND | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
For Research Use Only
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel