Läs mer
MEK1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2890.00 SEK - 4340.00 SEK
Specifikationer
Antigen MEK1
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Polyclonal
Konjugera Unconjugated
Värd art Rabbit
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18473632
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP1-87790-25ul
25 μL
2890.00 SEK
25µL
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18285168
Visa dokument
Novus Biologicals
NBP1-87790
0.1 mL
4340.00 SEK
0.10ml
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
MEK1 Polyclonal antibody specifically detects MEK1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin).
Specifikationer
Specifikationer
MEK1
Polyclonal
Rabbit
Angiogenesis, Autophagy, Cancer, MAP Kinase Signaling, Protein Phosphatase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol with 0.02% Sodium Azide
5604
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:MPKKKPTPIQLNPAPDGSAVNGTSSAETNLEALQKKLEELELDEQQRKRLEAFLTQKQ
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human, Rat
dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 1, ERK activator kinase 1, MAP kinase kinase 1, MAPK/ERK kinase 1, MAPKK1, MEK1MAPKK 1, mitogen-activated protein kinase kinase 1, MKK1MEK 1, PRKMK1EC 2.7.12.2, protein kinase, mitogen-activated, kinase 1 (MAP kinase kinase 1)
MAP2K1
IgG
Affinity Purified
Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only