Läs mer
Meloxicam, Thermo Scientific™
1024.88 SEK - 3171.46 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 71125-38-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C14H13N3O4S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 351.40 |
| MDL-nummer | MFCD00868752 |
| InChI-nyckel | DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N |
| Synonym | meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin |
| PubChem CID | 54677470 |
| ChEBI | CHEBI:6741 |
| IUPAC-namn | (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione |
| LEDER | CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15473369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60635.06 |
5g |
1024.88 SEK
5g |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15483369
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J60635.14 |
25g |
3171.46 SEK
25g |
Beräknad leverans: 21-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
SolubilitySoluble in water (22 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), DMF, acetone(slightly soluble), ethanol(slightly soluble), and methanol(slightly soluble).
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, heat.
Kemiska identifierare
| 71125-38-7 | |
| 351.40 | |
| DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N | |
| 54677470 | |
| (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione |
| C14H13N3O4S2 | |
| MFCD00868752 | |
| meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin | |
| CHEBI:6741 | |
| CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O |
Specifikationer
| Meloxicam | |
| C14H13N3O4S2 | |
| UN2811 | |
| meloxicam, mobic, metacam, movalis, meloxicamum, mobicox, mobec, meloxicam mobic, movatec, parocin | |
| DWMREKMVXIFPFM-ACCUITESSA-N | |
| (3E)-3-{hydroxy[(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]methylidene}-2-methyl-3,4-dihydro-2H-1λ⁶,2-benzothiazine-1,1,4-trione | |
| 54677470 | |
| 351.39 |
| 71125-38-7 | |
| MFCD00868752 | |
| 14,5826 | |
| Soluble in water (22mg/ml),DMSO (25mg/ml),DMF,acetone(slightly soluble),ethanol(slightly soluble),and methanol(slightly soluble). | |
| CN1\C(=C(\O)NC2=NC=C(C)S2)C(=O)C2=CC=CC=C2S1(=O)=O | |
| 351.40 | |
| CHEBI:6741 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLIDS, ORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : DL0702000
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold