Läs mer
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-434
Identifieringslösning för elektrisk utrustning. Brady™ MetaLabel™ Serie av termiska överföringsetiketter, B-434, är idealiska för nästan alla klassificeringsskyltar.
Brand:  Brady™ 030282
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11528184
  • 4675.00 SEK / 1 rullar
I lager
Beskrivning
  • Tillverkad av metalliserad polyester
  • För on-demand-utskrift av serienummererade betygsskyltar eliminerar man ledtid för att köpa förtryckta etiketter
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd; CSA accepteras
Permanent akryl
Glans
Metalliserad polyester (B-434)
Termisk överföringsskrivaretikett
BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
-70 °C
3000 Etikett(er) / Roll
Rektangel
50,8 x 25,4 mm (B x H)
-40 °C till +90 °C
0.102 mm
25.40 x 50.80 mm
50.8 mm
1 tum
THT-17-434-3
Rekommenderad bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200
Silver
Rulla
Termisk överföring
Tillgångsspårning, klassificeringsskyltar och allmän identifiering
1
THT-17-434-3
3000/Pk.
50.80 mm (W) x 25.40 mm (H)
-94 °F till 266 °F
0,004 tum.
28.58 mm
2 tum
50.80 mm
25.4 mm