Läs mer
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-434
Identifieringslösning för elektrisk utrustning. Brady™ MetaLabel™ Serie av termiska överföringsetiketter, B-434, är idealiska för nästan alla klassificeringsskyltar.
2975.00 SEK - 7330.00 SEK
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd; CSA accepteras
Beskrivning Rekommenderad bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200
Typ av lim Permanent akryl
Färg Silver
Avsluta Glans
Se fler specifikationer
Produkter 8
Produktkod Brand Storlek (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Storlek (metrisk) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
11528184
Visa dokument
Brady™
030282
50,8 x 25,4 mm (B x H)
4675.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11538184
Visa dokument
Brady™
030283
76,2 x 25,4 mm (B x H)
4455.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11548184
Visa dokument
Brady™
030284
76,2 x 50,8 mm (B x H)
2975.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11558184
Visa dokument
Brady™
030285
B x H: 76,2 mm x 191,4 m
4560.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11568184
Visa dokument
Brady™
030286
38,1 x 12,7 mm (B x H)
6985.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11508184
Visa dokument
Brady™
030280
25,4 x 12,7 mm (B x H)
4660.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11578184
Visa dokument
Brady™
030287
101,6 x 50,8 mm (B x H)
3425.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
11518184
Visa dokument
Brady™
030281
38,1 x 19,05 mm (B x H)
7330.00 SEK
1 rullar
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
Beskrivning
Beskrivning
  • Tillverkad av metalliserad polyester
  • För on-demand-utskrift av serienummererade betygsskyltar eliminerar man ledtid för att köpa förtryckta etiketter
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd; CSA accepteras
Permanent akryl
Glans
Metalliserad polyester (B-434)
Tillgångsspårning, klassificeringsskyltar och allmän identifiering
-70 °C
-94 °F till 266 °F
0,004 tum.
Rekommenderad bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200
Silver
Rulla
Termisk överföring
BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
Rektangel
-40 °C till +90 °C
0.102 mm
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer