Läs mer
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-434
Identifieringslösning för elektrisk utrustning. Brady™ MetaLabel™ Serie av termiska överföringsetiketter, B-434, är idealiska för nästan alla klassificeringsskyltar.
Brand:  Brady™ 030284
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11548184
  • 2975.00 SEK / 1 rullar
I lager
Beskrivning
  • Tillverkad av metalliserad polyester
  • För on-demand-utskrift av serienummererade betygsskyltar eliminerar man ledtid för att köpa förtryckta etiketter
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd; CSA accepteras
Permanent akryl
Glans
Metalliserad polyester (B-434)
Termisk överföringsskrivaretikett
BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
-70 °C
1000-etikett(er) / Roll
Rektangel
76,2 x 50,8 mm (B x H)
-40 °C till +90 °C
0.102 mm
50.80 x 76.20 mm
76.2 mm
2 tum
THT-19-434-1
Rekommenderad bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200
Silver
Rulla
Termisk överföring
Tillgångsspårning, klassificeringsskyltar och allmän identifiering
1
THT-19-434-1
1000/Pk.
76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94 °F till 266 °F
0,004 tum.
53.98 mm
3 tum
76.20 mm
50.8 mm