Läs mer
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-434
Identifieringslösning för elektrisk utrustning. Brady™ MetaLabel™ Serie av termiska överföringsetiketter, B-434, är idealiska för nästan alla klassificeringsskyltar.
Brand:  Brady™ 030285
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11558184
  • 4560.00 SEK / 1 rullar
I lager
Beskrivning
  • Tillverkad av metalliserad polyester
  • För on-demand-utskrift av serienummererade betygsskyltar eliminerar man ledtid för att köpa förtryckta etiketter
Specifikationer
Specifikationer
UL erkänd; CSA accepteras
Permanent akryl
Glans
Metalliserad polyester (B-434)
Termisk överföringsskrivaretikett
BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500
-70 °C
1 Etikett(er) / Roll
Rektangel
B x H: 76,2 mm x 191,4 m
-40 °C till +90 °C
0.102 mm
300 ft.
3 tum
76.20 mm
THT-21-434
Rekommenderad bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200
Silver
Rulla
Termisk överföring
Tillgångsspårning, klassificeringsskyltar och allmän identifiering
1
THT-21-434
1 st
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
-94 °F till 266 °F
0,004 tum.
76.20 mm (W) x 91.44 m (L)
91.44 m
76.2 mm
191.44 m