Läs mer
Brady™ MetaLabel™ Serie Thermal Transfer Printable Etiketter, B-434
Identifieringslösning för elektrisk utrustning. Brady™ MetaLabel™ Serie av termiska överföringsetiketter, B-434, är idealiska för nästan alla klassificeringsskyltar.
Brand: Brady™ 030286
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Tillverkad av metalliserad polyester
- För on-demand-utskrift av serienummererade betygsskyltar eliminerar man ledtid för att köpa förtryckta etiketter
Specifikationer
| UL erkänd; CSA accepteras | |
| Permanent akryl | |
| Glans | |
| Metalliserad polyester (B-434) | |
| Termisk överföringsskrivaretikett | |
| BBP81; i5100; i7100; PR Plus; IP-serien; THT 76 mm kärnskrivare; i7500 | |
| 2 | |
| THT-37-434-10 | |
| 10,000/Pk. | |
| 38.10 mm (W) x 12.70 mm (H) | |
| -94 °F till 266 °F | |
| 0,004 tum. | |
| 15.24 mm | |
| 1,5 tum | |
| 38.10 mm | |
| 12.7 mm |
| Rekommenderad bandserie: R4800; R4900; R6000; R6200 | |
| Silver | |
| Rulla | |
| Termisk överföring | |
| Tillgångsspårning, klassificeringsskyltar och allmän identifiering | |
| 41.91 mm | |
| -70 °C | |
| 10000 Etikett(er) / Roll | |
| Rektangel | |
| 38,1 x 12,7 mm (B x H) | |
| -40 °C till +90 °C | |
| 0.102 mm | |
| 12.70 x 38.10 mm | |
| 38.1 mm | |
| 0,5 tum | |
| THT-37-434-10 |