Läs mer
Metanol CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Produkten filtrerades genom ett 0,2 μm filter
Brand: Honeywell-Chromasolv 34860-2.5L-PC
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
- För HPLC och organisk syntes
- Högrena, mångsidiga lösningsmedel
- Hög tomt-till-tomt-konsistens
Säkerhet och hantering
- Methanol
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.