Läs mer
Metanol CHROMASOLV™, för HPLC, ≥99,9 %, Solstice
Produkten filtrerades genom ett 0,2 μm filter
520.00 SEK - 3585.00 SEK
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15644570
|
Honeywell-Chromasolv
34860-1L |
520.00 SEK
1 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15674570
|
Honeywell-Chromasolv
34860-2L |
884.00 SEK 736.40 SEK / 2 L Save 147.60 SEK 16% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15654570
|
Honeywell-Chromasolv
34860-2.5L |
1135.00 SEK
2.5 L |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15664570
|
Honeywell-Chromasolv
34860-2.5L-PC |
||||||||
|
15604580
|
Honeywell-Chromasolv
34860-6X1L |
||||||||
|
15694570
|
Honeywell-Chromasolv
34860-4X2L |
2630.00 SEK 2191.67 SEK / Paket med 4 Save 438.33 SEK 16% Av |
Ej tillämpligt | ||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15684570
|
Honeywell-Chromasolv
34860-4X2.5L |
3585.00 SEK
Paket med 4 |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
- För HPLC och organisk syntes
- Högrena, mångsidiga lösningsmedel
- Hög konsistens från parti till parti
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
Signalord
Riskkategorier
Faroangivelser
Skyddsangivelse
Kompletterande information
- Methanol
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: methanol