Läs mer
Metanol, HPLC för gradientanalys, Fisher Chemical™
Brand: Fisher Chemical M/4058/15
324.49 SEK valid until 2026-12-18
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27967" för att få ditt kampanjpris.
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
Metanol, HPLC för gradientanalys
SpecifikationMolekylformel: CH4O
Vattenlöslig: Ja
Molekylvikt: 32,04
Smältpunkt: -98 °C
Hälsorisker: Orsakar måttlig ögonirritation, kan orsaka hudirritation, kan orsaka irritation i matsmältningskanalen För
användning med [Applicering]: HPLC för gradientanalys Flampunkt:
12 C °CAS-
nr: 67-56-1 Kokpunkt
: 64,7 C °Farosymbol
: F, T
Synonymer: Karbinol, Metylalkohol, Metylhydroxid, Monohydroximetan, Träalkohol, Tränafta, Träsprit, Colombiansk sprit
Säkerhet och hantering
- Methanol
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol