Läs mer
Metanol, HPLC för gradientanalys, Fisher Chemical™
360.54 SEK - 1326.54 SEK
Produkter 4
Produktkod Brand dimQuantity Packaging Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand dimQuantity Packaging Pris Kvantitet och tillgänglighet  
10010280
SDS Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisher Chemical
M/4058/15
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
473.84 SEK
360.54 SEK / 1 L
Save 113.30 SEK
23% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
10499560
Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisher Chemical
M/4058/17
1326.54 SEK
2.5 L
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
I lager
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
10000280
SDS Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisher Chemical
M/4058/PB17
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
853.75 SEK
712.19 SEK / 2.5 L
Save 141.56 SEK
16% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
10487322
SDS Visa dokument Kampanjdetaljer
Fisher Chemical
M/4058/21
1245.00 SEK
5 L
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
 Begränsad artikel
Beskrivning
Beskrivning
Metanol, HPLC för gradientanalys
Specifikation
Molekylformel: CH4O
Vattenlöslig: Ja
Molekylvikt: 32,04
Smältpunkt: -98 °C
Hälsorisker: Orsakar måttlig ögonirritation, kan orsaka hudirritation, kan orsaka irritation i matsmältningskanalen För
användning med [Applicering]: HPLC för gradientanalys Flampunkt:
12 C °CAS-
nr: 67-56-1 Kokpunkt
: 64,7 C °Farosymbol
: F, T
Synonymer: Karbinol, Metylalkohol, Metylhydroxid, Monohydroximetan, Träalkohol, Tränafta, Träsprit, Colombiansk sprit
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Methanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Methanol
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer