Läs mer
Methanol, LC-MS Grade, 99.8+%, Thermo Scientific™
Solvent for LC-MS analysis
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 047192.K2
| Kvantitet | 1L |
|---|
Se fler versioner av denna produkt
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| CH4O | |
| MFCD00004595 | |
| methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
| CHEBI:17790 | |
| CO |
Specifikationer
| Methanol | |
| 0.791 g/mL | |
| 1L | |
| Mild | |
| CH4O | |
| MFCD00004595 | |
| 1098229 | |
| methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
| OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
| methanol | |
| 887 | |
| 32.04 | |
| LC-MS |
| 67-56-1 | |
| 64.7°C | |
| 11°C (52°F) | |
| 1.329 | |
| CH3OH | |
| UN1230 | |
| 14,5957 | |
| Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone. | |
| CO | |
| 32.04 | |
| CHEBI:17790 | |
| ≥99.8% |
Säkerhet och hantering
- Methanol
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol