Läs mer
Methanol, LC-MS Grade, 99.8+%, Thermo Scientific™
Solvent for LC-MS analysis
920.00 SEK - 2845.00 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 67-56-1 |
|---|---|
| Molekylformel | CH4O |
| Molekylvikt (g/mol) | 32.04 |
| MDL-nummer | MFCD00004595 |
| InChI-nyckel | OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit |
| PubChem CID | 887 |
| ChEBI | CHEBI:17790 |
| IUPAC-namn | methanol |
| LEDER | CO |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15492897
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047192.K2 |
1L |
920.00 SEK
1 L |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15412907
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047192.M1 |
4 x 1L |
2845.00 SEK
1 L |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| CH4O | |
| MFCD00004595 | |
| methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
| CHEBI:17790 | |
| CO |
Specifikationer
| Methanol | |
| 0.791 g/mL | |
| 11°C (52°F) | |
| 1.329 | |
| CH3OH | |
| UN1230 | |
| 14,5957 | |
| Miscible with water and most of the organic solvents including ethyl acetate,toluene,dichloromethane,chloroform,tetrahydrofuran,and acetone. | |
| CO | |
| 32.04 | |
| CHEBI:17790 | |
| ≥99.8% |
| 67-56-1 | |
| 64.7°C | |
| Mild | |
| CH4O | |
| MFCD00004595 | |
| 1098229 | |
| methyl alcohol, wood alcohol, carbinol, wood spirit, wood naphtha, methylol, methyl hydroxide, pyroxylic spirit, colonial spirit, columbian spirit | |
| OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
| methanol | |
| 887 | |
| 32.04 | |
| LC-MS |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H225-H301-H311-H331-H370
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Causes damage to organs.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P307+P311-P311-P312-P330-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301+H311+H331-H370-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: METHANOL
missing translation for 'einecsNumber' : 200-659-6
missing translation for 'rtecsNumber' : PC1400000
missing translation for 'tsca' : Yes
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures
- Methanol
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
- MIXTURE LIST-Innehåller: methanol