Läs mer
Methanol, Supelco™
Gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv™ Reag. Ph Eur, Reag. ChP
Brand:  Supelco 1060072500
980.00 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "27958" för att få ditt kampanjpris.
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15804730
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1400.00 SEK
    749.94 SEK / 2.5 L
    Save 650.06 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Beskrivning
LiChrosolv™ solvents were specially formulated to meet the demanding needs of analytical HPLC applications. With exceptional UV transmittance, minimal particle count, and controlled acidity and alkalinity, our solvents ensure reproducible separations every time. The low evaporation residue level further enhances their performance, making them the ideal choice for high-quality results. The product line includes both gradient grade and isocratic grade solvents, specifically designed to reduce the gradient effect during separations. This tailored approach allows for optimal consistency and accuracy in your analytical processes, helping you achieve the best possible outcomes in your chromatography work. Now Available with Data Matrix Code This high-quality HPLC-grade solvent now features a unique Data Matrix Code on its label, providing digital access to essential product information such as batch number, product number, and expiry date. Unlike standard barcodes, our DMCs feature a unique serial number for each bottle, enabling you to monitor and trace every bottle individually. With standard barcodes, all bottles from the same batch look identical. Our solution gives you true bottle-level traceability for greater control and compliance in the lab. Know more about our data matrix code-labeled HPLC-grade solvents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Metanol gradient grade för vätskekromatografi LiChrosolv® Reag. Ph Eur, Reag. ChP
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
  • P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P330-Skölj munnen.
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Expires: 2026-12-31
Supelco Essentials finns i lager
Promo Code: 27958
Utforska nästan 150 utvalda produkter för era dagliga laboratorie- och analysarbetsflöden och spara upp till 30 % under denna tidsbegränsade kampanj.
Applying Promo and Adding