Läs mer
Methanol, Supelco™
Gradient grade for liquid chromatography LiChrosolv™ Reag. Ph Eur, Reag. ChP
749.94 SEK - 72440.00 SEK
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | dimQuantity | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15804730
|
Supelco
1060072500 |
1400.00 SEK 749.94 SEK / 2.5 L Save 650.06 SEK 46% Av |
I lager
Logga in för att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15814730
|
Supelco
1060079010 |
5390.00 SEK
10 L |
Beräknad leverans: 23-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15824730
|
Supelco
1060079030 |
15670.00 SEK
30 L |
Beräknad leverans: 23-11-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15807420
|
Supelco
1060079185 |
72440.00 SEK
185 L |
Beräknad leverans: 27-10-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
||||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Beskrivning
LiChrosolv™ solvents were specially formulated to meet the demanding needs of analytical HPLC applications. With exceptional UV transmittance, minimal particle count, and controlled acidity and alkalinity, our solvents ensure reproducible separations every time. The low evaporation residue level further enhances their performance, making them the ideal choice for high-quality results. The product line includes both gradient grade and isocratic grade solvents, specifically designed to reduce the gradient effect during separations. This tailored approach allows for optimal consistency and accuracy in your analytical processes, helping you achieve the best possible outcomes in your chromatography work. Now Available with Data Matrix Code This high-quality HPLC-grade solvent now features a unique Data Matrix Code on its label, providing digital access to essential product information such as batch number, product number, and expiry date. Unlike standard barcodes, our DMCs feature a unique serial number for each bottle, enabling you to monitor and trace every bottle individually. With standard barcodes, all bottles from the same batch look identical. Our solution gives you true bottle-level traceability for greater control and compliance in the lab. Know more about our data matrix code-labeled HPLC-grade solvents.
Säkerhet och hantering
- Metanol gradient grade för vätskekromatografi LiChrosolv® Reag. Ph Eur, Reag. ChP
Signalord
- Fara
Riskkategorier
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H301+H311+H331-Giftigt vid förtäring, hudkontakt eller inandning
- H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P311-Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P330-Skölj munnen.