Läs mer
Phenolics Mix B, SPEX CertiPrep™
Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Beskrivning
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
| Analyt | CAS-nr. | Koncentration |
|---|---|---|
| 2,3,4,6-tetraklorfenol | 58-90-2 | 2000 μg/ml |
| 2,4,5-Triklorfenol | 95-95-4 | 2000 μg/ml |
| 2,6-diklorfenol | 87-65-0 | 2000 μg/ml |
| 2-metylfenol | 95-48-7 | 2000 μg/ml |
| 3-metylfenol | 108-39-4 | 2000 μg/ml |
| 4-metylfenol | 106-44-5 | 2000 μg/ml |
| Dinoseb | 88-85-7 | 2000 μg/ml |
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Phenolics Mix B |
| Förpackning | 2 ml bärnstensfärgad glasampull |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity. |
| Metoder | For US EPA Methods 8040, 8041 |
| Analyt- eller komponentnamn | 2,6-Dichlorophenol; Dinoseb; 2-Methylphenol; 3-Methylphenol; 4-Methylphenol; 2,3 |
| För användning med (utrustning) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation |
| Element | 2,6-Dichlorophenol, Dinoseb, 2-Methylphenol, 3-Methylphenol, 4-Methylphenol |
| Lösningsmedel eller matris | Isopropanol |
| Kvantitet | 1 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Phenolics Mix B
- Fara
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H360-Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: propan-2-ol, 2,4,5-trichlorophenol, 2,6-dichlorophenol, dinoseb, 2,3,4,6-tetrachlorophenol
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning