Tekniske data
Tekniske data
| Melting Point | 178.0°C to 182.0°C |
| Clarity | Passes Test |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | (CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H |
| Visual Transition Interval | from pH 4.2 (pink) to pH 6.2 (yellow) |
| Beilstein | 16, 329 |
| Merck Index | 15, 6192 |
| Color | Purple to Red |
| Solubility Information | Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, acetic acid |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.