Läs mer
Metoclopramide hydrochloride, Thermo Scientific™
5-HT3 serotonin antagonist; D2 dopamine antagonist
543.04 SEK - 2759.73 SEK
Kemiska identifierare
CAS 54143-57-6
Molekylformel C14H25Cl2N3O3
Molekylvikt (g/mol) 354.27
MDL-nummer MFCD00150634
InChI-nyckel KJBLQGHJOCAOJP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 441347
ChEBI CHEBI:6899
IUPAC-namn 4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide hydrate hydrochloride
LEDER O.Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
Se fler specifikationer
Produkter 3
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15484129
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61545.09
10g
543.04 SEK
10g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15494129
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61545.14
25g
1077.18 SEK
25g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
15404139
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
J61545.22
100g
2759.73 SEK
100g
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Metoclopramide hydrochloride is used as a digestive system drugs. It is used for anti-emetic, used for digestive dysfunction.
Solubility
It is very soluble in water, easily soluble in ethyl alcohol, slightly soluble in dichloromethane.
Notes
Hygroscopic, Refrigerator, Under Inert atmosphere. Incompatible to strong alkalis, strong oxidizing agents.
Specifikationer
Kemiska identifierare
54143-57-6
354.27
KJBLQGHJOCAOJP-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:6899
O.Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
C14H25Cl2N3O3
MFCD00150634
441347
4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide hydrate hydrochloride
Specifikationer
Metoclopramide hydrochloride
C14H25Cl2N3O3
Light sensitive
It is very soluble in water,easily soluble in ethyl alcohol,slightly soluble in dichloromethane.
O.Cl.CCN(CC)CCNC(=O)C1=CC(Cl)=C(N)C=C1OC
354.27
CHEBI:6899
54143-57-6
MFCD00150634
14,6143
KJBLQGHJOCAOJP-UHFFFAOYSA-N
4-amino-5-chloro-N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-methoxybenzamide hydrate hydrochloride
441347
336.26
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H302
Harmful if swallowed.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Keep cold
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer