Läs mer
WTW™ MF45/250/E reservmätflaska (Duran 50)
Produktkod. 10171481
Change view
Volym (metrisk):
250 mL
Produktkod. Volym (metrisk)
10171481 250 mL
1 options
Produktkod. 10171481 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 209110
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-02-2027
WTW erbjuder ett brett utbud av mätflaskor och mätkärl med adaptrar för att mäta BSB, markandning, nedbrytbarhet enligt OECD 301F, fermenteringstester, biogas och mycket mer. De har alla testats i sina respektive applikationer och stöder därför noggranna mätningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 250 mL