Learn More
MGME1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2C4G1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen MGME1
Clone 2C4G1
Concentration 1000 ÎĽg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16800116
View Documents
Proteintech
67468-1-IG-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16890106
View Documents
Proteintech
67468-1-IG-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
Description
Description
The MGME1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MGME1. This antibody recognizes human antigen. The MGME1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Specifications
Specifications
MGME1
1000 ÎĽg/mL
Monoclonal
Mouse
92667
Primary
2C4G1
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Unconjugated
Human
IgG1
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
MGME1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2C4G1, Proteintech
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt