Läs mer
Mianserin hydroklorid, TRC
Produktkod. 17981465
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17981465 50 mg
17922775 10 mg
17902975 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17981465 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM34150050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21535-47-7
Molekylformel C18 H20 N2 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 300.83
Synonym Mianserin Hydrochloride, Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, hydrochloride (1:1), Dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine, 1,2,3,4,10,14b-hexahydro-2-methyl-, monohydrochloride, Athymil, Bolvidon, GB 94, Lantanon, Mianserin hydrochloride, Mianserine hydrochloride, NSC 292267, Norval, Org GB 94, Tetramide, Toluon, Tolvin, Tolvon
IUPAC-namn 1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-metyldibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepinhydroklorid
LEDER Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mianserin Hydrochloride
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
Formel vikt 300.1393