Läs mer
Ansell™ Microchem™ 4000 Apollo Encapsulated Overall
Produktkod. 15556454 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15556454 Betydande Paket med 4
15546454 Intermediär Paket med 4
15566454 X-large Paket med 4
15576454 2X-large Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15556454 Leverantör Ansell™ Leverantörsnummer GR40T0012604
Beräknad leverans: 24-06-2027
Betrodd av brand- och räddningspersonal runt om i världen. MICROCHEM™ 4000 APOLLO är en helt inkapslad vätsketät kemikaliedräkt designad för användning i kombination med fristående andningsapparat (SCBA)
  • Helt inkapslad overall
  • Dubbel dragkedja baktill
  • Utökad baksida för internt bärande av fristående andningsapparat (SCBA)
  • Bakre placerade utandningsventiler
  • Invändiga hängslen
  • Fly“ riv-sladd” för snabb lossning i nödsituationer
  • Fästa strumpor med stövel över flik
  • Bunden Ansell Barrier™ handskar med ärm över flik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Färg Klart
För användning med (applikation) Förorenade miljöer, kemisk hantering, fyllning, blandning och påfyllning av råmaterial, överföring av vätskor och fasta ämnen, öppning och tömning av pumpar, ventiler eller rör, lastning och lossning av processutrustning, hantering av råmaterial, koncentrationsblandning och palletering, farligt avfallshantering, montering och demontering av utrustning
Huva typ Helt inkapslad
Material Flerskikts barriärlaminattyg
Storlek Betydande
Ankel stil Elastiska, Fästa strumpor, Stövelöverlappar
Förslutningstyp Dubbel dragkedja på baksidan
Manschettstil Bifogade handskar
Hals stil Med huva
Antal fickor Hold (Håll)
Produkttyp Inkapslade overaller
Sömtyp Svetsad, tejpad
Stil Inkluderar bifogat Ansell Barrier™ Handskar, integrerade strumpor med stövelöverlapp, helt inkapslad huva