Läs mer
Ansell™ Microchem™ 4000 Apollo Encapsulated Overall
Product Code. 15566454 Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Storlek:
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
missing translation for 'unitSize'
Paket med 4
Product Code. 15566454
missing translation for 'mfr': Ansell™ GR40T0012605
Only null left
Add to basket
Add to basket
Betrodd av brand- och räddningspersonal runt om i världen. MICROCHEM™ 4000 APOLLO är en helt inkapslad vätsketät kemikaliedräkt designad för användning i kombination med fristående andningsapparat (SCBA)
  • Helt inkapslad overall
  • Dubbel dragkedja baktill
  • Utökad baksida för internt bärande av fristående andningsapparat (SCBA)
  • Bakre placerade utandningsventiler
  • Invändiga hängslen
  • Fly“ riv-sladd” för snabb lossning i nödsituationer
  • Fästa strumpor med stövel över flik
  • Bunden Ansell Barrier™ handskar med ärm över flik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad Typ 3/4 EN14605, Typ 5 EN ISO 13982-1, Typ 3-B, 4-B EN14126, EN1073-2, EN1149-5
Färg Klart
För användning med (applikation) Contaminated Environments, Chemical Handling, Filling, blending and charging of raw materials, Transferring liquids and solids, Opening and draining pumps valves or lines, Loading and unloading of proces equipment, Raw Material handling, Concentration mixing and palletisation, Hazmat response, Assembly and disassembly of equipment
Huva typ Helt inkapslad
Material Barriärlaminat i flera lager
Storlek X-large
Ankel stil Elastiska, Fästa strumpor, Stövelöverlappar
Förslutningstyp Dubbel dragkedja på baksidan
Manschettstil Bifogade handskar
Hals stil Med huva
Antal fickor Hold (Håll)
Produkttyp Inkapslade overaller
Sömtyp Svetsad, tejpad
Stil Inkluderar bifogat Ansell Barrier™ Handskar, integrerade strumpor med stövelöverlapp, helt inkapslad huva