Learn More
Midkine Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
1645.54 SEK - 4652.90 SEK
Specifications
Antigen Midkine
Concentration 233 ÎĽg/mL
Applications Western Blot, ELISA
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Productos 2
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
CĂłdigo de producto Marca Quantity Precio Cantidad y disponibilidad  
16886185
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
28546-1-AP-20UL
20 ÎĽL
1645.54 SEK
20µL
16876185
missing translation for 'viewDocuments'
Proteintech
28546-1-AP-150UL
150 ÎĽL
4652.90 SEK
150µL
DescripciĂłn
DescripciĂłn
The Midkine antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Midkine. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Midkine antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
Midkine
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Human, Mouse
IgG
233 ÎĽg/mL
Polyclonal
Rabbit
4192
Primary
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
CorrecciĂłn del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
TĂ­tulo del producto
Midkine Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado