Beskrivning
Skydda vakuumkällor från kontaminering och fuktskador
Millex™ sprutfilterenheter med hydrofob Fluoropore™ eller Millipore Express™ PLUS PES-membran är idealiskt för in-line sterilisering av gaser och ventilering av sterila behållare, och filter med Fluoropore™ membran kan också användas för att sterilisera eller klara organiska lösningar. Det finns också specialiserade filterenheter för att skydda hemodialysgivare från blod och fukt. De 50 mm Millex™ filterenheter är särskilt användbara för skydd av vakuumledningar. Alla enheter är dubbelriktade.
Drag& Fördelar:
- Specialiserade filterenheter skyddar hemodialysgivare från blod och fukt
- 50 mm Millex™ enheter idealiska för vakuumledningsskydd
- Alla Millex™ Hydrofoba PTFE-enheter är dubbelriktade i flöde
Applikationer: Sterilisering av gaser, Vakuumledningsskydd, ventilering av sterila behållare, Sterilisering och klarning av organiska lösningar
Specifikationer
Spezifikation
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kontakter | HB/HB |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material (membran) | PTFE (hydrofobisk) |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 19,6 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Filtrering av vakuumkällor och tank/bioreaktorventilation med analytisk provberedning |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | Stegformad slanghulling med Luer Slip hona |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?