Läs mer
Minocycline hydrochloride, 890-950μg/mg, Thermo Scientific™
2657.65 SEK - 5775.39 SEK
Kemiska identifierare
| CAS | 13614-98-7 |
|---|---|
| Molekylformel | C23H28ClN3O7 |
| Molekylvikt (g/mol) | 493.94 |
| MDL-nummer | MFCD00083669 |
| InChI-nyckel | KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N |
| PubChem CID | 54685925 |
| IUPAC-namn | hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride |
| LEDER | [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15427789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66429.ME |
500mg |
2960.03 SEK 2657.65 SEK / 500mg Save 302.38 SEK 10% Av |
Beräknad leverans: 31-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
|
15417789
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J66429.03 |
1g |
5775.39 SEK
1g |
Beräknad leverans: 24-08-2026
Logga inför att se lagersaldo. |
|||||
|
Du måste Logga in eller registrera dig för att köpa denna artikel. Begränsad artikel |
|||||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
- A broad spectrum antibiotic commonly used against bacteria which cause upper respiratory tract infections
Chemical Identifiers
| 13614-98-7 | |
| 493.94 | |
| KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N | |
| hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride |
| C23H28ClN3O7 | |
| MFCD00083669 | |
| 54685925 | |
| [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C |
Specifications
| Minocycline hydrochloride | |
| 13614-98-7 | |
| >110°C (230°F) | |
| MFCD00083669 | |
| 14,6202 | |
| KDLQIOPKJDNQIM-WUURTAMISA-N | |
| hydrogen (2Z,4S,4aS,5aR,12aS)-2-[amino(hydroxy)methylidene]-4,7-bis(dimethylamino)-10,11,12a-trihydroxy-1,2,3,4,4a,5,5a,6,12,12a-decahydrotetracene-1,3,12-trione chloride | |
| 54685925 |
| 890 to 950μg/mg | |
| Yellow | |
| C23H28ClN3O7 | |
| 813°C | |
| Freely soluble in water | |
| [H+].[Cl-].CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=CC(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C | |
| 493.94 | |
| 493.94 |
Safety and Handling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 237-099-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QI7630500
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° to 8°C
Recommended Storage : Keep cold