Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Mithramycin A, 90 %, från Streptomyces argillaceus
Produktkod. 10599213 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10599213 1 mg Glasflaska 1mg
10432971 5 mg Glasflaska 5mg
10608424 25 mg Glasflaska 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10599213 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 415090010
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18378-89-7
Molekylformel C52H76O24
Molekylvikt (g/mol) 1085.156
MDL-nummer MFCD00135618
InChI-nyckel CFCUWKMKBJTWLW-ZUZMCERRSA-N
PubChem CID 122172942
IUPAC-namn (2R,3R)-2-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxi-4,6-dimetyloxan-2-yl]oxi-5-hydroxi-6-metyloxan-2-yl] oxi-5-hydroxi-6-metyloxan-2-yl]oxi-3-[(lR,3R,4S)-3,4-dihydroxi-l-metoxi-2-oxopentyl]-6-[(2S,4S,5S,6S)-4-[(2S,4S,5R,6S)-4,5-dih
LEDER CC1C(C(CC(O1)OC2CC(OC(C2O)C)OC3=CC4=CC5=C(C(=O)C(C(C5)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC6CC(C(C(O6)C)O)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)O)(C)O)C(=C4C(=C3C)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mithramycin A
Typ Mithramycin A
Namnnotering 90%
Fysisk form Pulver
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 180,0 °C till 183,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Färg Brunt till rött
Kvantitet 1 mg
Analysprocentintervall 90%
Merck Index 15, 7652
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i lägre alkoholer, aceton, etylacetat, måttligt löslig i kloroform, lätt löslig i eter, bensen
Formel vikt 1085.16
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mithramycin A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.