Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Mithramycin A, 90 %, från Streptomyces argillaceus
Produktkod. 10608424 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 mg
5 mg
25 mg
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1mg
25mg
5mg
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10608424
Brand: Thermo Scientific Chemicals 415090250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18378-89-7
Molekylformel C52H76O24
Molekylvikt (g/mol) 1085.156
MDL-nummer MFCD00135618
InChI-nyckel CFCUWKMKBJTWLW-ZUZMCERRSA-N
PubChem CID 122172942
IUPAC-namn (2R,3R)-2-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4S,5S,6S)-4-[(2R,4R,5R,6S)-4,5-dihydroxy-4,6-dimethyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-3-[(1R,3R,4S)-3,4-dihydroxy-1-methoxy-2-oxopentyl]-6-[(2S,4S,5S,6S)-4-[(2S,4S,5R,6S)-4,5-dih
LEDER CC1C(C(CC(O1)OC2CC(OC(C2O)C)OC3=CC4=CC5=C(C(=O)C(C(C5)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC6CC(C(C(O6)C)O)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)O)(C)O)C(=C4C(=C3C)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mithramycin A
Typ Mithramycin A
Namnnotering 90%
Fysisk form Powder
CAS Min % 88.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 180.0°C to 183.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Glass Bottle
Färg Brown to Red
Kvantitet 25 mg
Analysprocentintervall 90%
Merck Index 15, 7652
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in lower alcohols, acetone, ethyl acetate, moderatly soluble in chloroform, slightly soluble in ether, benzene
Formel vikt 1085.16
Procent renhet 90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Mithramycin A
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.