Läs mer
Fisherbrand™ Blandade cellulosaester Membraner Icke-sterilt filter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,65μ m
0,8μ m
1.2 μm
1.2μ m
3 μm
5 μm
8 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Bubble Point | 2,23 bar |
| Färg | Vitt |
| Filtertyp | Mikrofilter |
| Material | MCE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 60 ml/min/ cm2 |
| För användning med (applikation) | Mikrodialys av DNA och proteiner, klarning av vattenlösningar under mikrobiologisk analys, identifiering av nukleinsyror |
| Gasflödeshastighet | 5L/min./ cm2 |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Visa mer |