Läs mer
Interscience BagRack, Förvaring för påsar på 80/100 ml
Produktkod. 10683875
Change view
Material:
Rostfritt stål
Produktkod. Material
10683875 Rostfritt stål
1 options
Produktkod. 10683875 Leverantör Interscience Leverantörsnummer 221010
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-11-2026
BagRack möjliggör ren och ordnad förvaring av påsar under provberedningen.
Förvaringsställ i rostfritt stål för 11 påsar à 80/100 ml
Specifikationer
För användning med (utrustning) Gravimetriska spädare, labbblandare, stängningsklämma, provpåse
Produkttyp Förvaringsställ för väskor
Kapacitet (metrisk) 80 till 100 ml
Kapacitet (engelska) 0.14 pt - 0.18 pt
Beskrivning BagRack möjliggör ren och ordnad förvaring av påsar under provberedningen
Material Rostfritt stål
Sterilitet Icke-steril
Färg Grå
För användning med (applikation) BagRack används för mikrobiologiska analyser inom livsmedels-, miljö-, läkemedels- och offentliga forskningsinstitut
Kvantitet För 11 påsar 80/100 ml
Mått (L x B x H) 27.6 x 12.9 x 15.3 cm
Höjd (engelska) 6,02 tum
Längd (engelska) 10,87 tum.
Bredd (engelska) 5,08 tum.
Vikt (engelska) Frakt 1 lb
Vikt (metrisk) 0.67 kg
Vikt (metrisk) Frakt 0.7 kg