Läs mer
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Grön ReadyProbes™ Reagens
Produktkod. 13599180
Change view
Kvantitet:
1,75 ml kit
Förpackningsstorlek:
1.75ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13599180 1,75 ml kit 1.75ml
1 options
Produktkod. 13599180 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R37111
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3000.00 SEK
    2759.65 SEK / 1.75ml
    Save 240.35 SEK
    8% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
1 x 1,75 ml droppflaskor
Fluorogen, tvättfri indikator för applikationer med levande och fasta celler
Aktivering av kaspas-3 är en tidig indikator på apoptos.
  • Tillåter snabb och känslig detektering av celler som är avsedda för celldöd
  • Formulerad som rumstemperaturstabil lösning och levereras i en praktisk droppflaska: spets och dropp 2 droppar/ml för att färga celler
  • Optimerat kaspas-3/7-substrat för apoptosanalys
  • Enkelt och snabbt protokoll utan tvätt hjälper till att bevara ömtåliga apoptotiska celler
  • Kompatibel med både levande cell fluorescensavbildning och formaldehydbaserade fixeringsmetoder
  • Färdig att använda flytande formulering: inget behov av att späda, väga eller pipettera
  • Fyra aminosyror peptid (DEVD) konjugerad till ett nukleinsyrabindande färgämne som är icke-fluorescerande när det inte är bundet till DNA: Caspase-3/7 Green-reagenset är i sig inte fluorescerande, eftersom DEVD-peptiden hämmar bindning av färgämne till DNA
  • Vid aktivering av kaspas-3/7 i apoptotiska celler spjälkas DEVD-peptiden och fritt färgämne kan binda DNA, vilket genererar ljusgrön fluorescens
  • Apoptotiska celler med aktiverat kaspas-3/7 kommer att ha ljusgröna kärnor, medan celler utan aktiverat kaspas 3/7 kommer att visa minimal fluorescens
  • Fluorescerande signal överlever fixering och permeabilisering, vilket möjliggör slutpunktsanalyser och immuncytokemibaserade metoder
  • Optimering kan behövas för vissa celltyper, förhållanden och applikationer: I sådana fall, tillsätt helt enkelt fler eller färre droppar tills optimal färgningsintensitet erhålls
  • Om så önskas, kombinera med röd eller långt röd kärnfärgning för totalt cellantal
  • Exciterad med max vid 502nm och har emissionsmax vid 530nm
  • Det detekteras genom standard GFP- och FITC-filter
Apoptos, apoptosrelaterade faktorer, kaspasaktivering, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, höginnehållsscreening (HCS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1,75 ml kit
Formatera Dropper flaska
Produkttyp Caspase 3/7 reagens
Innehåll och lagring 1x 1,75 mL droppflaskor Förvara
vid≤ 25 °C.
Kompatibla celler Däggdjursceller
Excitation/Emission 502/530
Färg Klart
Produktlinje CellEvent, ReadyProbes
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cellavbildning
För användning med (utrustning) Konfokalmikroskop, Floid™ Cellavbildningssystem, fluorescensmikroskop, flödescytometer, Floid™ Cellavbildningssystem
Etiketttyp Andra märkning(ar) eller färgämne(n)