Läs mer
Mometason, TRC
Produktkod. 17962555
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17962555 50 mg
17924575 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17962555 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM48999550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 105102-22-5
Molekylformel C22 H28 Cl2 O4
Molekylvikt (g/mol) 427.36
Synonym Mometasone, Pregna-1,4-diene-3,20-dione, 9,21-dichloro-11,17-dihydroxy-16-methyl-, (11β,16α)-
IUPAC-namn (8S,9R,10S,11S,13S,14S,16R,17R)-9-klor-17-(2-kloroacetyl)-11,17-dihydroxy-10,13,16-trimetyl-6,7,8,11,12,14,15,16-oktahydrocyklopenta[a]fenantren-3-one
LEDER C[C@@H]1C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(Cl)[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@@]1(O)C(=O)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Mometasone
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C22H28Cl2O4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,24)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-23/h6-7,9,12,15-17,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,17+,19+,20+,21+,22+/m1/s1
Formel vikt 426.1365
Procent renhet >95%