Läs mer
Mouse Nectin-4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE
Goat Polyclonal Antibody
2070.00 SEK - 5205.00 SEK
Specifikationer
Antigen Nectin-4/PVRL4
Koncentration LYOPH
Utspädning Western Blot 0.1 ug/mL
Användningsområden Western Blot
Klassificering Polyclonal
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
18777727
GREENER_CHOICE
Visa dokument
R&D Systems
AF3116-SP
25 μg
2070.00 SEK
25µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
18030942
Visa dokument
R&D Systems
AF3116
100 μg
5205.00 SEK
100µg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Nectin-4/PVRL4 Polyclonal specifically detects Nectin-4/PVRL4 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Specifikationer
Specifikationer
Nectin-4/PVRL4
Western Blot 0.1 ug/mL
Polyclonal
Goat
Mouse
EDSS1, Ig superfamily receptor LNIR, LNIR, LNIRnectin 4, nectin-4, Nectin4, poliovirus receptor-related 4, poliovirus receptor-related protein 4, PRR4, PRR4DKFZp686K05193, PVRL4
PVRL4
IgG
Affinity Purified
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
LYOPH
Western Blot
Unconjugated
RUO
Q8R007
81607
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Nectin-4 Tyr28-Ile349 Accession # Q8R007
Primary
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Detects mouse Nectin-4 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs, approximately 40% cross-reactivity with recombinant human Nectin-4 is observed and less than 5% cross-reactivity with recombinant mouse Nectin-1, -2, and -3 is observed.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
For Research Use Only