missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Mouse PD-L1/B7-H1 Antibody, R&D Systems™

Rabbit Monoclonal Antibody
2060.00 SEK - 5150.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | PD-L1 |
|---|---|
| Klona | 2341A |
| Utspädning | Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18770807
![]() |
R&D Systems
MAB90783-SP |
25 μg |
2060.00 SEK
25µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18761357
![]() |
R&D Systems
MAB90783-100 |
100 μg |
5150.00 SEK
100µg |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
PD-L1 Monoclonal specifically detects PD-L1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready.Specifikationer
| PD-L1 | |
| Western Blot 2 ug/mL, Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready | |
| Monoclonal | |
| Supernatant | |
| Mouse | |
| Q9EP73 | |
| 29126.0 | |
| IgG | |
| Protein A or G purified from cell culture supernatant | |
| Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| 2341A | |
| Western Blot, Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. | |
| Avelumab, B7-H, B7H1, B7-H1, B7H1PDCD1L1, CD274, CD274 antigenMGC142294, CD274 molecule, PDCD1L1, PDCD1LG1, PDCD1LG1MGC142296, PDL1, PD-L1, PD-L1B7 homolog 1, PDL1PDCD1 ligand 1, programmed cell death 1 ligand 1, Programmed death ligand 1 | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse PD-L1/B7-H1, Phe19-His239, Accession No. Q9EP73 | |
| Primary | |
| Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS. | |
| Detects mouse PD-L1/B7-H1 in direct ELISAs. |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel