Läs mer
Mouse/Rabbit IgG VisUCyte HRP Polymer Antibody, R&D Systems™
Goat Polyclonal Antibody
3300.00 SEK - 26575.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | IgG |
|---|---|
| Utspädning | Immunohistochemistry |
| Användningsområden | Immunohistochemistry |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | HRP Polymer |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
18787489
![]() |
R&D Systems
VC002-025 |
25 mL | |||||||
18774708
![]() |
R&D Systems
VC002-050 |
50 mL (2 x 25 mL) |
5320.00 SEK
50ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18717428
![]() |
R&D Systems
VC002-125 |
125 mL |
13830.00 SEK
125ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
18722048
![]() |
R&D Systems
VC002-250 |
250 mL (2 x 125 mL) |
26575.00 SEK
250ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
IgG Polyclonal specifically detects IgG in Mouse, Rabbit samples. It is validated for Immunohistochemistry.Specifikationer
| IgG | |
| Immunohistochemistry | |
| HRP Polymer | |
| RUO | |
| Supplied as a solution in PBS with preservative. | |
| 3500 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| Detects heavy ( gamma ) chains on mouse and rabbit IgG and light chains on all mouse and rabbit immunoglobulins, based on IEP. No cross-reactivity is observed with non-immunoglobulin mouse or rabbit serum proteins or serum proteins from bovine, horse, human, pig or rat, based on IEP. VisUCyteÖ HRP Polymer provides high sensitivity with low background in IHC. |
| Immunohistochemistry | |
| Polyclonal | |
| Goat | |
| Mouse, Rabbit | |
| Immunoglobulin G, ImmunoglobulinG | |
| Mouse and Rabbit IgG | |
| Secondary | |
| 6 months from date of receipt, 2 to 8 degreesC as supplied. |