Läs mer
MP Biomedicals™ TCM Defined Serum Replacement
Produktkod. 17397469 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
20 ml
Produktkod. Kvantitet
17397469 20 ml
1 options
Produktkod. 17397469 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 092010026
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2760.00 SEK
    2628.97 SEK / 20ml
    Save 131.03 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Förstärkt, mångsidigt serumersättning för långvarig odling av förankringsberoende celler och suspensionsceller från en mängd olika arter.
TCM är en förstärkt, mångsidig serumersättning för långtidsodling av förankringsberoende celler och suspensionsceller från en mängd olika arter. Dessa serumersättningar är effektiva i forskningssituationer som att studera effekterna av tillväxtfaktorer eller vid tillverkning av cellbaserade produkter.
  • Universell serumersättning som stöder mänskliga och däggdjursceller
  • Helt fri från virus, mykoplasma och andra smittämnen
  • Innehåller inga tillväxtfaktorer, steroidhormoner eller fenolrött
  • Högrenat och värmebehandlat bovint albumin och transferrin tillsätts med en slutlig total proteinkoncentration på mindre än 0,1 %
  • Förpackad som ett 50X koncentrat; därför kommer 10mL att producera 500mL tillväxtmedium
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C
Produkttyp FBS-ersättningsserum
Kvantitet 20 ml
pH 6,8 till 7,2
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.